Läs mer
Oximino Oxamyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxamyl-oxime |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-7(2)5(8)4(6-9)10-3/h9H,1-3H3/b6-4+ |
| Formel vikt | 162.0463 |
| Procent renhet | >95% |