Läs mer
Oxindol (2-Indolon), TRC
Produktkod. 30137008
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137008 25 g
30134461 50 g
17901865 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI62730025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-48-3
Molekylformel C8 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Synonym 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, Diclofenac Sodium Imp. E (EP), 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol
IUPAC-namn 1,3-dihydroindol-2-ett
LEDER O=C1Cc2ccccc2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Indolinone
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Formel vikt 133.0528