missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxindole-3-acetic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxindole-3-acetic Acid-13C6 |
| CAS | 2724918-56-1 |
| Molekylformel | 13C6 C4 H9 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Oxo-3-Indolineacetic-13C6 Acid, (±)-2,3-Dihydro-2-oxoindole-3-acetic-13C6 Acid, (±)-2-Oxindoline-3-acetic-13C6 Acid, (±)-2-Oxo-3-indolineacetic-13C6 Acid, 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic-13C6 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9(13)5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-10(7)14/h1-4,7H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,8+1 |
| LEDER | C(C(O)=O)C1[13C]=2[13C](NC1=O)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-oxo-1,3-dihydroindol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.139 |
| Formel vikt | 197.078 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?