Läs mer
Oxindole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxindole-3-acetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9(13)5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-10(7)14/h1-4,7H,5H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formel vikt | 191.0582 |