Läs mer
Oxindole-3-acetyl-N-aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxindole-3-acetyl-N-aspartic Acid |
| CAS | 119975-53-0 |
| Molekylformel | C14 H14 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O6/c17-11(15-10(14(21)22)6-12(18)19)5-8-7-3-1-2-4-9(7)16-13(8)20/h1-4,8,10H,5-6H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)(H,21,22)/t8?,10-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)C[C@H](NC(=O)CC1C(=O)Nc2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[2-(2-oxo-1,3-dihydroindol-3-yl)acetyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.271 |
| Formel vikt | 306.085 |