Läs mer
Oxindol, 97 %, ren
Produktkod. 10590774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10590774 5 g Glasflaska 5g
10275080 25 g Glasflaska 25g
10502531 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10590774 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129670050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-48-3
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005711
InChI-nyckel JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC-namn 1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxindole
Namnnotering 97%
Smältpunkt 123°C to 128°C
Kokpunkt 227°C (73.0 mmHg)
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21, 282
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.