Läs mer
Oxindol, 97+%
Produktkod. 11463038
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463038 5 g 5g
11473038 25 g 25g
11483038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18764.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Oxindol anses vara indolanalog, vilket visar farmakologisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Oxindol anses vara indolanalog, vilket visar farmakologisk aktivitet
.
Löslighet
Löslig i metanol, etanol, dimetylsulfoxid och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-48-3
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005711
InChI-nyckel JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC-namn 1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxindole
Smältpunkt 124°C to 128°C
Kokpunkt 194°C to 196°C (17 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 114692
Löslighetsinformation Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 133.15
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.