Läs mer
Oxindole, MedChemExpress
Produktkod. 16479406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479406 100 mg
1 options
Produktkod. 16479406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0061
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxindole
CAS 59-48-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H7NO
Kvantitet 100 mg
Synonym Indolin-2-one
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (751.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease