Läs mer
Oxiracetam, LoGiCal
Produktkod. 30464087
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464087 10 mg
1 options
Produktkod. 30464087 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1406.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Analyt- eller komponentnamn Oxiracetam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
Lösningstyp Neat
LEDER NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
IUPAC-namn 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 158.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 158.0691 g/mol