Läs mer
Oxiracetam, Mikromol™
Beskrivning
Oxiracetam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxiracetam |
| CAS | 62613-82-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxiracetam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| LEDER | NC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide |
| Visa mer |