Läs mer
Oxiracetam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxiracetam |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| Formel vikt | 158.0691 |