missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxirane-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxirane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 503-11-7 |
| Molekylformel | C3 H4 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Glycidic Acid, Oxiranecarboxylic Acid, 2,3-Epoxypropionic Acid, Epihydrinic Acid, Ethylene Oxide-carboxylic Acid, 2,3-Epoxy-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H,4,5) |
| LEDER | OC(=O)C1CO1 |
| IUPAC-namn | oxirane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.062 |
| Formel vikt | 88.016 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?