Läs mer
WTW™ OxiTop™ Kontroll B6M-paket
Produktkod. 10293721
Change view
Typ:
OxiTop Control B6M-paket
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10293721 OxiTop Control B6M-paket Varje
1 options
Produktkod. 10293721 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209334
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Typ OxiTop Control B6M-paket
För användning med (applikation) Laboratoriemetod för att bestämma den mikrobiella markandningen
Inkluderar 6 MG 1 mätkärl, 1000mL, proppadaptrar för OxiTop™ -C