Läs mer
WTW™ OxiTop™ -i respirometriskt BOD-mätsystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16223561
Change view
Typ:
OxiTop™ -IDS 1
OxiTop™ -IDS 12
OxiTop™ -i 2
OxiTop™ -i 6
OxiTop™ -i B
OxiTop™ -i IS 12
OxiTop™ -i IS 6
OxiTop™ -i SET 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16223561 OxiTop™ -i 6
16347231 OxiTop™ -i B
16273951 OxiTop™ -i IS 12
16219020 OxiTop™ -i IS 6
16308605 OxiTop™ -i 2
16458763 OxiTop™ -IDS 1
16391736 OxiTop™ -IDS 12
16367616 OxiTop™ -i SET 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16223561 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 208276
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WTW™ OxiTop™ -i Respirometriskt BOD-mätsystem är designat för självkontrollerande BOD-mätningar med outspädda prover (enligt DIN EN 1899-2) upp till 4000 mg/l.
  • OxiTop™ är ett respirometriskt mätsystem för BOD-självkontroll med outspädda prover (DIN EN 1899 -2)
  • Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt
  • Inget behov av att konvertera data - direkt inmatning av provvolym
  • Direkt visning av BOD-värdet på mäthuvudets skärm
  • Menystyrd, med bakgrundsbelyst grafisk LCD, kontroll-LED och manöverknappar för direkta BOD-avläsningar, förval av volym, valbar mättid mellan 1 och 7 dagar, visning av mätkurva, visning av aktuella avläsningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ OxiTop™ -i 6
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Räckvidd Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt
Inkluderar Sex OxiTop™ -i mäthuvuden (3 x blå, 3 x grå)