Läs mer
Diversey™ Oxivir Excel Koncentrera
Produktkod. 17231614
Change view
Beskrivning:
För AT Endast , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
Produktkod. Beskrivning
17231614 För AT Endast , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
1 options
Produktkod. 17231614 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 100941436
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högkoncentrerat enstegs desinfektionsmedel för icke-invasiv medicinsk utrustning och icke-porösa ytor.
  • Effektiv mot bakterier, virus och jästsvampar
  • Fullständigt virusdödande påstående inklusive icke-hölje- och hölje-virus som SARS-CoV-2 på bara 30 sekunder
  • Omfattande testad mot europeiska normer
  • Kraftfullt ytaktivt paket ger utmärkt rengöringsprestanda inklusive avkalkning och kalkbegränsning
  • Utmärkt användarsäkerhetsprofil minskar risken för arbetare
  • Inga farovarningar i utspädning
  • Baserat på Diverseys patenterade AHP formulering (Accelererad väteperoxid)
  • AHP Formuleringen är skonsam mot ytor och förlänger utrustningens livslängd
  • Innehåller inte irriterande ämnen i luftvägarna
  • Medicinsk utrustning klass IIa
  • Oxivir Excel kan användas på alla hårda ytor som vanligtvis förekommer i laboratorie-, produktions- och icke-produktionsmiljöer inklusive rostfritt stål, glas, akryl och PVC. Den är inte lämplig för användning på marmor, koppar, mässing eller andra ytor som är känsliga för oxidationsmedel.
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedelskoncentrat
pH 1.95
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Patenterad formulering av accelererad väteperoxid (konc.)
Behållartyp Kanna
Beskrivning För AT Endast , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
Kvantitet 2 Pk.
Volym (metrisk) 5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxivir Excel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
De ytaktiva medlen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s tvättmedelsförordning, EC 648/2004