Läs mer
Diversey™ Oxivir Excel Desinfektionsservetter
Beskrivning
- Enstegsrengöringsdesinfektionsmedel med bredspektrumeffektivitet och korta kontakttider
- Oxivir Excel Wipe kan användas på icke-invasiv medicinsk utrustning och icke-porösa ytor
- Fullständigt virusdödande påstående inklusive icke-hölje- och hölje-virus som SARS-CoV-2 på bara 30 sekunder
- Kraftfullt ytaktivt paket ger utmärkt rengöringsprestanda inklusive avkalkning och kalkbegränsning
- Ingen faroklassificering
- Drivs av AHP Teknik (Accelererad väteperoxid)
- AHP Formuleringen är skonsam mot ytor och förlänger utrustningens livslängd
- Utmärkt användarsäkerhetsprofil - ingen personlig skyddsutrustning krävs
- Innehåller inte irriterande ämnen i luftvägarna
- Lämplig för användning i högriskområden inklusive intensivvårdsavdelning, OR , NICU och patientrum
- Doftfri
- Ingen sköljning krävs
- Säkrare för miljön och användaren, eftersom AHP aktiva ämnen bryts ner till vatten och syre. Fri från flyktiga organiska föreningar (VOC)
- Medicinsk utrustning klass IIa
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka för alla ändamål |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 26 cm |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | Polypropen |
| Beskrivning | Endast för DK, FI, NO och SE |
| Mått (L x B) | 26 x 20 cm (10 x 8 tum) |
| Formatera | Flödespaket |
| För användning med (applikation) | Virusdödande våtservetter för alla ändamål |
| Visa mer |
De ytaktiva medlen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s tvättmedelsförordning, EC 648/2004