Läs mer
Diversey™ Oxivir Excel Desinfektionsservetter
Produktkod. 17261614
Mått (L x B):
15 x 17 cm
26 x 20 cm
26 x 20 cm (10 x 8 tum)
Formatera:
Flödespaket
Kapsel, PT02
Förpackningsmängd:
100 Wipes/Pk., 1 Pk.
160 våtservetter/förpackning, 6-pack
30 våtservetter/förpackning, 12-pack
Produktkod. 17261614
Brand: Diversey™ 100984250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förfuktade desinfektionsservetter för icke-invasiv medicinsk utrustning och icke-porösa ytor
  • One-step cleaner disinfectant with broad spectrum efficacy and short contact times
  • Oxivir Excel Wipe can be used on non-invasive medical devices and nonporous surfaces
  • Full virucidal claim including non-enveloped and enveloped viruses such as SARS-CoV-2 in just 30 seconds
  • Powerful surfactant package delivers excellent cleaning performance including descaling and lime limitation
  • No hazard classification
  • Powered by AHP Technology (Accelerated Hydrogen Peroxide)
  • AHP formulation is gentle on surfaces extending equipment life
  • Excellent user safety profile - no PPE required
  • Does not contain respiratory irritants
  • Suitable for use in high risk areas including ICU, OR, NICU and patient rooms
  • Fragrance free
  • No rinsing required
  • Safer for the environment and user, since the AHP actives break down into water and oxygen. Free from Volatile Organic Compounds (VOCs)
  • Medical Device Class IIa
Specifikationer
Produkttyp All Purpose Wipes
Längd (engelska) 10 in.
Längd (metrisk) 26 cm
Bredd (engelska) 8 in.
Bredd (metrisk) 20 cm
Material Polypropylene
Beskrivning For DK, FI, GB, IE, and SE only
Mått (L x B) 26 x 20 cm
Formatera Flödespaket
För användning med (applikation) All purpose virucidal wipes
Förpackningsmängd 30 våtservetter/förpackning, 12-pack
Sterilitet Non-sterile
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Efficacy proven by compliance with EN13727, EN13624, EN14476 and EN16615
Visa mer Visa mindre
De ytaktiva medlen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s tvättmedelsförordning, EC 648/2004