missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxo-MDV 3100 (Oxo-enzalutamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxo Enzalutamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16F4N4O3/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30) |
| Formel vikt | 448.1159 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?