missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxo Thiamine O-Diphosphate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxo Thiamine O-Diphosphate Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxo Thiamine O-Diphosphate Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12H18N4O8P2S . x(NH3) |
| Synonym | Diphosphoric Acid P-[2-[3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]- 2,3-dihydro-4-methyl-2-oxo-5-thiazolyl]ethyl] Ester Ammonium Salt, Diphosphoric Acid Mono[2-[3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2,3-dihydro-4-methyl-2-oxo-5-thiazolyl]ethyl] Ester Ammonium Salt, Thiamin Thiazolone Diphosphate Ammonium Salt, Thiamin Thiazolone Pyrophosphate Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O8P2S.H3N/c1-7-10(3-4-23-26(21,22)24-25(18,19)20)27-12(17)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13;/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,13,14,15)(H2,18,19,20);1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C(SC(CCOP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=C1C)N1CC2=CN=C(C)N=C2N.N |
| IUPAC-namn | 2-(3-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydrothiazol-5-yl)ethyl trihydrogen diphosphate, ammonia salt |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?