Läs mer
Oxo Thiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one |
| CAS | 490-82-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H16 N4 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiamine Hydrochloride Imp. D (EP), Thiamine Imp. D (EP), 4-Thiazolin-2-one','3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- (6CI,8CI), 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolone, Thiamin thiazolone, Thiamine Hydrochloride Impurity D, Thiamine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O2S/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15) |
| LEDER | CC1=C(CCO)SC(=O)N1Cc2cnc(C)nc2N |
| IUPAC-namn | 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.35 |
| Visa mer |