Läs mer
Oxoadipic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16424768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16424768 10 mg
1 options
Produktkod. 16424768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11322710mg
MedChemExpress Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxoadipic acid
Fysisk form Solid
CAS 3184-35-8
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H8O5
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (1561.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(CCCC(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 160.12
Formel vikt 160.12
Procent renhet 98.0%