Läs mer
Oxociprofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxociprofloxacin |
| CAS | 103237-52-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H16 F N3 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542, Oxociprofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-15(22)8-20)21(9-1-2-9)7-11(16(10)23)17(24)25/h5-7,9H,1-4,8H2,(H,19,22)(H,24,25) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNC(=O)C4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.325 |
| Visa mer |