Läs mer
Oxociprofloxacin, TRC
Produktkod. 30409916
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30409916 10 mg
1 options
Produktkod. 30409916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84950010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxociprofloxacin
CAS 103237-52-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H16 F N3 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542, Oxociprofloxacin
InChI formel InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-15(22)8-20)21(9-1-2-9)7-11(16(10)23)17(24)25/h5-7,9H,1-4,8H2,(H,19,22)(H,24,25)
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNC(=O)C4)c(F)cc3C1=O
IUPAC-namn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 345.325
Formel vikt 345.1125