Läs mer
Oxohongdenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxohongdenafil |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N6O4/c1-5-8-18-22-23(29(4)28-18)25(34)27-24(26-22)17-13-16(9-10-20(17)35-7-3)19(32)14-30-11-12-31(6-2)21(33)15-30/h9-10,13H,5-8,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,26,27,34) |
| Formel vikt | 480.2485 |