Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar bakteriologisk
Produktkod. p-6078070
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 10351303
Brand: Thermo Scientific™ LP0011B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Agar Bacteriological (agar nr 1) är en klar renad bakteriologisk agar med hög gelstyrka som är kompatibel med alla odlingsmedier.
Oxoid Agar Bacteriological (agar nr 1) är en klar renad bakteriologisk agar med hög gelstyrka som är kompatibel med alla odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Agar nr 1, bakteriologisk
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g