Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar teknisk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6078071
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. 10148152
Brand: Thermo Scientific™ LP0013T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Oxoid Agar Technical (agar nr 3) är en agar av bakteriologisk kvalitet för allmänt bruk.
Oxoid Agar Technical (agar nr 3) är en agar av bakteriologisk kvalitet för allmänt bruk.
  • Normal arbetskoncentration 1,2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Agar Tech (agar nr 3) 5 kg
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 5 kg
Endast för laboratorieoratorieanvändning