Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin/klavulansyra Antimikrobiell mottaglighet skivor
Produktkod. 11913812
Change view
Koncentration:
3 μg
30 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
11913812 3 μg Paket med 250
10700724 30 μg Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11913812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CT0538B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    250.17 SEK / Paket med 250
    Save 68.83 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin/klavulansyra Antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Amoxycillin/klavulansyra
Certifikat och efterlevnad Uppfyller BSAC, EUCAST riktlinjer
Koncentration 3 μg
Beskrivning Oxoid Amoxycillin/klavulansyra Antimikrobiella mottaglighetsskivor
Antibiotikakod AMC
Produkttyp Antimikrobiell känslighetsskiva
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett