Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid An-Ident-skivor
Produktkod. 13276049
Change view
Kvantitet:
50 skivor
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13276049 50 skivor Paket med 300
1 options
Produktkod. 13276049 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    707.17 SEK / Paket med 300
    Save 29.83 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Includes
  • Erytromycin, 60 μg
  • Rifampin, 15 μg
  • Colistin, 10 μg
  • Penicillin, 2U
  • Kanamycin, 1000 μg
  • Vancomycin, 5 μg
Presumtiv identifiering av gramnegativa anaeroba organismer
Order Info
Medföljer 50 skivor per kassett; 6 patroner/set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Detekterbara analyter Gramnegativa anaeroba organismer
Typ Oxoid An-Ident-skivor
Inkluderar Erytromycin 60 μg, Rifampin 15 μg, Colistin 10 μg, Penicillin 2U, Kanamycin 1000 μg, Vancomycin 5 μg
Kvantitet 50 skivor