Läs mer
Thermo Scientific™ Anaerob basalagar (uttorkad)
Produktkod. 10229372
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10229372 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10229372 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0972B
Odla anaeroba mikroorganismer, särskilt Bacteroides spp. och andra kräsna anaerober med detta medium.
Odla anaeroba mikroorganismer, särskilt Bacteroides spp. och andra kräsna anaerober med Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob basalagar (uttorkad). Bacteroides spp. är anaeroba bakterier som bor i matsmältningskanalen. Bakterierna upprätthåller ett komplext och allmänt fördelaktigt förhållande till värden när de hålls kvar i tarmen, men när de flyr denna miljö kan de orsaka betydande patologi, inklusive bakteriemi och abscessbildning på flera kroppsställen. Anaerob basalagar, som är mycket näringsrik, rekommenderas för kräsna organismer som Bacteroides spp.
Anaerob basalagar innehåller peptoner, noggrant utvalda för att stödja god tillväxt av anaeroba bakterier och jästextrakt som vitaminkälla. Stärkelse är närvarande för att absorbera eventuella giftiga metaboliter 1 . Tillräckligt med arginin tillsätts för att säkerställa tillväxten av Eubacterium lentum 2 , medan hemin och vitamin K är tillväxtfaktorer som krävs av många Bacteroides- arter 3 . Haemin krävs också av Porphyromonas -arter. Natriumsuccinat förbättrar tillväxten av Prevotella melaninogenica och Bacteroides arter 4 . Natriumpyruvat tillsätts som energikälla för asackarolytiska kocker som Veillonella. Det verkar också på samma sätt som katalas och bryter ned spår av väteperoxid, som kan produceras genom inverkan av molekylärt syre på mediekomponenter 5 . L-cysteinhydroklorid och ditiotreitol är reduktionsmedel, och cystein har också visat sig stimulera tillväxten av vissa anaerober 6 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anaerob basalagar
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 500 g
Endast för laboratorieoratorieanvändning