Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 2,5L påse
Produktkod. 10269582
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10269582 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 10269582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AN0025A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2,5L dospåsar är påsar som genererar anaeroba gaser för användning med Thermo Scientific™ Oxoid 2,5L burk, artikelnr. AG0025A (ingår ej).
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2,5L dospåsar är påsar som genererar anaeroba gaser för användning med Thermo Scientific™ Oxoid 2,5L burk, artikelnr. AG0025A.
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sachet
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10/Förpackning
Volym (metrisk) 2.5 L