Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 3,5L påse
Produktkod. 10526343
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526343 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 10526343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AN0035A
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 3,5L påse är för användning med Thermo Scientific™ Oxoid Anaeroba 3,5L burkar, artikelnr. HP0011A, HP0031A.
  • Inget vatten eller katalysator krävs
  • Ingen vätgas produceras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sachet
Formatera Gasgenerationspåse
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10/Förpackning
Volym (metrisk) 3.5 L