Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakt påse
Produktkod. 15219057
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15219057 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 15219057 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AN0020D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    476.18 SEK / Paket med 10
    Save 139.82 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Denna kompakta dospåse är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till fyra petriskålar eller en identifieringspanel.
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Sachet är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till fyra petriskålar eller en identifieringspanel.
  • Använd en påse / kompakt plastpåse
  • Använd med kompakt plastpåse, artikelnr. AG0020C och AnaeroGen Kompakt tätningsklämma, artikelnr. AN0005C
Inkluderar: 10 påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kompakt påse
Formatera Compact Gas Generation Sachet
Inkluderar 10 påsar och 10 påsar
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10/Förpackning