Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakta påsar
Produktkod. 12044940
Change view
Kvantitet:
10 st/st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet unitSize
12044940 10 st/st. Paket med 20
1 options
Produktkod. 12044940
Brand: Thermo Scientific™ AN0020C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid AnaeroGen Compact Sachet är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till 4 petriskålar eller en identifieringspanel.
Oxoid AnaeroGen Compact Sachet är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till 4 petriskålar eller en identifieringspanel.
  • Använd 1 påse / kompakt plastpåse
  • Använd med kompakt plastpåse, artikelnr. AG0020C och AnaeroGen™ Kompakt tätningsklämma, artikelnr. AN0005C
Inkluderar: 20 påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ AnaeroGen Kompakta påsar
Inkluderar 20 påsar
Kvantitet 10 st/st.