Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ W-Zip kompakt gasgeneratorsystem
Produktkod. 12201972
Change view
Kvantitet:
10 st/st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12201972 10 st/st. Paket med 10
1 options
Produktkod. 12201972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AN0010W
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till fyra petriskålar eller en identifieringspanel.
Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till fyra petriskålar eller en identifieringspanel.
  • Använd 1 påse / kompakt plastpåse
Inkluderar: 10 påsar och 10 W-Zip-påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ AnaeroGen W-Zip Compact
Formatera Kompakt gasgeneratorsats
Inkluderar 10 påsar och 10 W-Zip-påsar
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 10 st/st.