Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ 2,5 L
Produktkod. 10219202
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219202 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10219202 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AG0025A
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid AnaeroJar 2,5 liters burk levereras komplett med 2,5 liters burkbas i polykarbonat och lock fäst vid basen med fyra självventilerande klämmor.
Oxoid AnaeroJar 2,5 liters burk levereras komplett med 2,5 liters burkbas i polykarbonat och lock fäst vid basen med fyra självventilerande klämmor.
  • Locket har bärhandtag och vakuumutlösningsfunktion
  • Tallrikhållare ingår
  • Burken rymmer upp till 12 tallrikar
Inkluderar: Tallrikhållare ingår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ AnaeroJar
Formatera Komplett burk
Inkluderar Tallrikhållare ingår.
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 2.5 L