Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Bas, Jar
Produktkod. 10341013
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341013 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10341013 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AG0026A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Oxoid AnaeroJar Base är en burkbas av polykarbonat för användning med AnaeroJar 2,5L, artikelnr. AG0025A.
Oxoid AnaeroJar Base är en burkbas av polykarbonat för användning med AnaeroJar 2,5L, artikelnr. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ AnaeroJar Bas
Formatera Oval burk
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 1 st.