Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ O-ring
Produktkod. 10118052
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10118052 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 10118052 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AG0030A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 SEK
    429.44 SEK / Paket med 5
    Save 47.56 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Oxoid AnaeroJar O-ring är för användning med AnaeroJar 2,5L, artikelnr. AG0025A.
Oxoid AnaeroJar O-ring är för användning med AnaeroJar 2,5L, artikelnr. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ AnaeroJar O-ring
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Kvantitet 5/förpackning