Läs mer
Thermo Scientific™ Antibiotikamedium nr 1 (dehydrerad)
Produktkod. 10649364
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10649364 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10649364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0327B
Utför mikrobiologisk analys av antibiotika med fröskiktet av Antibiotikum No.1
Utför mikrobiologisk analys av antibiotika med fröskiktet av Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotikum Medium No.1 (Dehydrerad). Detta är ett av de viktigaste medierna inom antibiotikaanalysarbete och det är i en speciellt modifierad form för att dra nytta av egenskaperna hos Oxoid Agar nr 1. (LP0011).
Vissa agarer har hämmande egenskaper mot vissa antibiotika, särskilt streptomycin, kanamycin, polymyxin B och neomycin 1 . Oxoid Antibiotikamedium No.1 delar inte dessa hämmande egenskaper och är därför särskilt lämpat för antibiotikaanalysarbete.
Antibiotikamedium No.1 är ett rekommenderat medium för fröskiktet vid beredning av plattor för mikrobiologiska analyser av antibiotika.
  • Mediet används som fröagar med Micrococcus flavus för plattanalys av bacitracin; med Sarcina lutea för plattanalys av kloramfenikol och med Staphylococcus aureus för analys av kanamycinsulfat, penicillin G, natriummeticillin och natriumoxacillin.
  • Används som basagar vid analys av antalet läkemedel som kloramfenikol, kanamycinsulfat, kolistinsulfat, natriummeticillin, natriumoxacillin och vankomycinhydroklorid.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC , FDA, USDA, ISO .
Beskrivning Antibiotikamedium nr 1
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 18,5L medium