Läs mer
Thermo Scientific™ Antibiotikamedium nr 3 analysbuljong (uttorkad)
Produktkod. 13235859
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13235859
Brand: Thermo Scientific™ CM0287B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför en serieutspädningsanalys av penicillin och andra antibiotika med detta medium.
Utför seriell utspädningsanalys av penicillin och andra antibiotika med Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotikamedium nr 3 analysbuljong (uttorkad). Antibiotikamedium nr. 3-analys Buljong används som buljongmedium i turbidimetrisk eller seriell utspädningsanalys av en mängd olika antibiotika med Staphylococcus aureus .
Antibiotikamedium nr. 3-analys Buljong används som buljongmedium i turbidimetrisk eller seriell utspädningsanalys av en mängd olika antibiotika med Staphylococcus aureus .
Genom att dra nytta av modern teknik är detta medium baserat på den ursprungliga `Penassay Broth.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Antibiotikamedium nr 3
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 28,6L medium