Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet, 150 mm, 12-platser
Beskrivning
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella metoder för antimikrobiell mottaglighetstestning med självtampning Thermo Scientific™ Remel™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet.
En av de enklaste och mest använda metoderna för känslighetstestning, diskdiffusion är extremt flexibel och erbjuder ett brett utbud av antibiotika och koncentrationer som enkelt kan ändras efter behov.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Endast för användning med Oxoid Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Beskrivning | Remel Dispenser för antimikrobiell känslighet |
| Produkttyp | Dispenser för antimikrobiell känslighet |
| Antal platser | 12-plats |
| Kvantitet | 1 dispenser/Pk. |