Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet
Produktkod. 10290333
Change view
Antal platser:
6 Oxoid Skivkassetter
8 Oxoid Skivkassetter
För användning med (utrustning):
100 mm diameter tallrikar
90 mm diameter tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal platser För användning med (utrustning) unitSize
10290333 8 Oxoid Skivkassetter 90 mm diameter tallrikar Varje
10210673 6 Oxoid Skivkassetter 90 mm diameter tallrikar Varje
12657118 8 Oxoid Skivkassetter 100 mm diameter tallrikar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10290333 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ST8090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7075.00 SEK
    6962.19 SEK / Paket med 1
    Save 112.81 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella testmetoder för antimikrobiell mottaglighet.
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella metoder för antimikrobiell mottaglighetstestning med självtampning Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet.
En av de enklaste och mest använda metoderna för känslighetstestning, diskdiffusion är extremt flexibel och erbjuder ett brett utbud av antibiotika och koncentrationer som enkelt kan ändras efter behov.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Endast för användning med Oxoid Antimikrobiella känslighetsskivor
Beskrivning Oxoid Dispenser för antimikrobiell känslighet
Produkttyp Dispenser för antimikrobiell känslighet
För användning med (utrustning) 90 mm diameter tallrikar
Antal platser 8 Oxoid Skivkassetter
Förpackningstyp 1 Dispenser/Pk.
Endast för användning med Oxoid™ Antimikrobiella känslighetsskivor.