Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet
Produktkod. p-6150199
Antal platser:
6 Oxoid Skivkassetter
8 Oxoid Skivkassetter
För användning med (utrustning):
100 mm diameter tallrikar
90 mm diameter tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10210673
Brand: Thermo Scientific™ ST6090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella testmetoder för antimikrobiell mottaglighet.
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella metoder för antimikrobiell mottaglighetstestning med självtampning Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser för antimikrobiell mottaglighet.
En av de enklaste och mest använda metoderna för känslighetstestning, diskdiffusion är extremt flexibel och erbjuder ett brett utbud av antibiotika och koncentrationer som enkelt kan ändras efter behov.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Endast för användning med Oxoid Antimikrobiella känslighetsskivor
Beskrivning Oxoid Dispenser för antimikrobiell känslighet
Produkttyp Dispenser för antimikrobiell känslighet
För användning med (utrustning) 90 mm diameter tallrikar
Antal platser 6 Oxoid Skivkassetter
Förpackningstyp 1 Dispenser/Pk.
Endast för användning med Oxoid™ Antimikrobiella känslighetsskivor.