Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimikrobiell känslighet Dispenser för individuell disk
Produktkod. 10609174
Change view
Kvantitet:
6 Ejektorer/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609174 6 Ejektorer/Pk. Paket med 6
1 options
Produktkod. 10609174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HP0053A
 Begränsad artikel
I lager
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella testmetoder för antimikrobiell mottaglighet.
Placera antimikrobiell mottaglighetsskivor noggrant på ditt val av media när du utför manuella metoder för antimikrobiell mottaglighetstestning med självtampning Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimikrobiell känslighet Dispenser för individuell disk.
En av de enklaste och mest använda metoderna för känslighetstestning, diskdiffusion är extremt flexibel och erbjuder ett brett utbud av antibiotika och koncentrationer som enkelt kan ändras efter behov.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Endast för användning med Oxoid Antimikrobiella känslighetsskivor
Beskrivning Oxoid Antimikrobiell känslighet Dispenser för individuell disk
Produkttyp Dispenser för individuella skivor
Kvantitet 6 Ejektorer/Pk.