Läs mer
Thermo Scientific™ Azid dextrosbuljong (uttorkad)
Beskrivning
Upptäck enterokocker i vatten- och avloppsprover med detta selektiva medium.
Upptäck enterokocker i vatten- och avloppsprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Azid Dextros Bouillon (Dehydrerad). En blandning av pepton och glukos i mediet gör Azide Dextrose Broth mycket näringsrik, och natriumklorid upprätthåller den osmotiska jämvikten. Natriumazid fungerar som en hämmare av gramnegativa organismer 1,2,3 och koncentrationen av natriumazid som används i mediet ger optimalt skydd för enterokockerna samtidigt som den i hög grad undertrycker den gramnegativa floran. Fosfatbuffertsystemet styr pH.
Enterokocker är en del av den normala tarmfloran hos människor och djur. De har länge erkänts som viktiga mänskliga patogener och blir det alltmer. Närvaron av enterokocker fungerar som en indikator på fekal kontaminering. Enterokocker är bättre indikatorer än Escherichia coli på avloppsföroreningar i klorerat vatten eftersom de har en större motståndskraft mot klor.
Azid Dextrosbuljong rekommenderas för detektering av enterokocker i vatten och avlopp 4 .
- Selektiv: natriumazid i mediet fungerar som en hämmare av gramnegativa organismer samtidigt som det ger optimalt skydd för enterokocker.
- Rekommenderas för kvantitativ bestämning av enterokocker i vatten, avlopp, livsmedel och andra material som misstänks vara kontaminerade med avloppsvatten 1 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Azid dextrosbuljong |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 14,0L medium |
Säkerhet och hantering
- AZIDE DEXTROSE BROTH Rothe
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium azide
Endast för laboratorieoratorieanvändning