Läs mer
Thermo Fisher Scientific™ Oxoid™ Bacitracinskivor
Produktkod. 11419868
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
50 skivor
Produktkod. 11419868
Brand: Thermo Fisher Scientific™ DD0024S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skilj Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 50 skivor
För användning med (applikation) Skilj Lancefield Group A streptokocker från andra beta-hemolytiska streptokocker