Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker Agar
Produktkod. 12513946
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Medietyp:
Baird-Parker Agar
Fyll vikt:
17,5 g± 5 %
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Medietyp Fyll vikt Tillverkningsursprung unitSize
12513946 10/Pk. Baird-Parker Agar 17,5 g± 5 % Tyskland Paket med 10
1 options
Produktkod. 12513946 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5014A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera och räkna upp Staphylococcus aureus enkelt med mycket selektiva och känsliga, färdiga att använda media.
Isolera och räkna upp Staphylococcus aureus med färdiga att använda, mycket selektiva och känsliga Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar. Mediet hjälper till att återhämta skadade celler för presumtiv identifiering av Staphylococcus aureus i matprover.
Baird-Parker Agar medium rekommenderas allmänt av nationella och internationella organ (ISO 6888-1) för isolering av Staphylococcus aureus1 .
  • Staphylococcus aureus bildar distinkta gråsvarta glänsande kolonier med omgivande klara zoner
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
  • Formuleringen överensstämmer med ISO 6888-1
Baird-Parker 2 utvecklade detta medium från tellurit-glycinformuleringen av Zebovitz et al.3 och förbättrade dess tillförlitlighet för att isolera Staphylococcus aureus från livsmedel. Tillsatsen av natriumpyruvat skyddar skadade celler och hjälper deras återhämtning 4 och ägguleemulsion fungerar som ett diagnostiskt medel.
De selektiva medlen, glycin, litium och tellurit, har noggrant balanserats för att undertrycka tillväxten av de flesta bakterier som finns i livsmedel, utan att hämma Staphylococcus aureus .
Ägguleemulsion gör mediet gult och ogenomskinligt. Staphylococcus aureus reducerar tellurit för att bilda gråsvarta glänsande kolonier och producerar sedan tydliga zoner runt kolonierna genom proteolytisk verkan. Vid ytterligare inkubation bildar de flesta stammar av Staphylococcus aureus ogenomskinliga haloer runt kolonierna.
Vissa stammar av Staphylococcus saprophyticus kan också producera både klara zoner och ogenomskinliga haloer men kan särskiljas genom den längre inkubationstiden som krävs 5 .
Kolonier som är typiska för Staphylococcus aureus, men utan en äggulereaktion, bör också testas för koagulasproduktion 6 . Äggulereaktion negativa stammar av Staphylococcus aureus kan förekomma i vissa livsmedel, särskilt ost.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Baird-Parker Agar
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17,5 g± 5 %
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.