Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker RPF agarbas
Produktkod. 10026452
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026452 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10026452 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0961B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00 SEK
    2373.63 SEK / 500g
    Save 101.37 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Selektivt medium för isolering och räkning av koagulaspositiva stafylokocker från mat.
De Oxoid Baird-Parker RPF Agar Base är ett selektivt medium för isolering och räkning av koagulaspositiva stafylokocker från mat.
  • För användning med RPF-tillägg, artikelnr. SR0122A
  • Använd inte äggula Tellurite Emulsion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO , NMKL.
Beskrivning Baird-Parker Agar Base, RPF
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 7,1L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning