Läs mer
Thermo Scientific™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reversed Passive Latex Agglutination Kit (BCET)– RPLA)
Produktkod. 11498299
Change view
Kvantitet:
20 tester/kit
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498299 20 tester/kit 20 tester
1 options
Produktkod. 11498299 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TD0950A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck snabbt Bacillus cereus enterotoxin (typ av diarré) i livsmedel och kulturfiltrat med denna omvända passiva agglutinationsanalys.
Detektera snabbt Bacillus cereus enterotoxin (typ diarré) i livsmedel och kulturfiltrat med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reversed Passive Latex Agglutination Kit. Tekniken med omvänd passiv latexagglutination (RPLA) gör att lösliga antigener som bakteriella toxiner kan detekteras i en agglutinationsanalys.
BCET-RPLA-testet kan användas för att detektera B. cereus enterotoxin i en mängd olika livsmedel och för att ge ett semikvantitativt resultat. Testet kan också användas för att påvisa enterotoxinproduktion av isolat av B. cereus odlad i kultur.
Bacillus cereus är en vanlig invånare i många olika miljöer och kan lätt förorena maten. Om förorenade livsmedel inte kyls tillräckligt efter tillagning och det går en längre tid mellan tillredning och konsumtion av livsmedel, kan överlevande värmebeständiga sporer gro, vilket gör att organismen kan föröka sig och producera gifter. Under dessa omständigheter kan B cereus orsaka matförgiftning.
Använd Bacillus cereus Enterotoxin RPLA-test för enkel och semikvantitativ detektion av stafylokock-enterotoxiner i livsmedelsprover.
  • Enkel– lätt att implementera
  • Visuell– lättlästa resultat
I en standardagglutinationsanalys reagerar den lösliga antikroppen med ett partikelformigt antigen såsom bakterieceller. Men i en omvänd agglutinationsanalys reagerar antikroppen, som är fäst vid partiklar, med det lösliga antigenet. Partiklarna (i detta fall latex) spelar inte själva någon roll i reaktionen och de är därför passiva. Tvärbindningen av latexpartiklarna genom den specifika antigen/antikroppsreaktionen resulterar i den synliga latexagglutinationsreaktionen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning BCET-RPLA Toxin Detection Kit
Förpackningstyp 1 sats
Kvantitet 20 tester/kit