Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts
Produktkod. p-200112604
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 10128872
Brand: Thermo Scientific™ LP0055J
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Normal arbetskoncentration 0,5 % w/v. Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gallsalter
Form Pulver
Produkttyp Gallsalter
Kvantitet 250 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BILE SALTS L55
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate