Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
Produktkod. p-200112588
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 10423863
Brand: Thermo Scientific™ LP0056J
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Normal arbetskoncentration 0,15 % w/v. Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gallsalter nr 3
Form Pulver
Produkttyp Gallsalter
Kvantitet 250 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BILE SALTS No 3 L56
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid